Merck
681466
Sigma-Aldrich
Ethyl indole-3-carboxylate
96%
Sinónimos:
3-(Ethoxycarbonyl)indole, Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, NSC 63796
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
189.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
96%
formulario
solid
mp
120-124 °C
cadena SMILES
CCOC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-7-12-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,12H,2H2,1H3
Clave InChI
XOUHVMVYFOXTMN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Indole-based heterocycles for synthesis of indole-based p38 inhibitors and gramines
  • Glycine receptor ligands
  • Inhibitors of Human 5-Lipoxygenase
  • Antimicrobial agents
Precursor to 1,2-aziridinopyrrolo-indoles.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Edwin Vedejs et al.
The Journal of organic chemistry, 69(6), 1794-1799 (2004-04-03)
A convergent synthetic route to the 1,2-aziridinopyrrolo(1,2-a)indole 34 has been developed. Key features of this route include the deuterium kinetic isotope effect to block undesired indole lithiation during tin-lithium exchange from 27a to 30a, the intramolecular Michael addition to generate