Merck
681261
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
96%
Sinónimos:
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4F3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
191.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
184-188 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-4(6(12)13)2-1-3-11-5/h1-3H,(H,12,13)
Clave InChI
BFROETNLEIAWNO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)