Merck
681180
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate
95%
Seleccione un Tamaño
5 G
113,40 €
113,40 €
Precio de catálogo162,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
113,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11BrO3
Número de CAS:
Peso molecular:
259.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
113,40 €
Precio de catálogo162,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
92-96 °C
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(CBr)c(OC)c1
InChI
1S/C10H11BrO3/c1-13-9-5-7(10(12)14-2)3-4-8(9)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
UXSNXOMMJXTFEG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)