Merck
681083
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
97%
Sinónimos:
4-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8FN3
Número de CAS:
Peso molecular:
177.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
168-172 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1[nH]ncc1-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C9H8FN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-13-9(8)11/h1-5H,(H3,11,12,13)
Clave InChI
SIXWIUJQBBANGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)