681067
2-Aminothiophene-3-carbonitrile
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
104-108 °C
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Nc1sccc1C#N
InChI
1S/C5H4N2S/c6-3-4-1-2-8-5(4)7/h1-2H,7H2
Clave InChI
XVGHZFWFGXDIOU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)