Merck
681016
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-methylisoxazole-4-carboxylate
97%
Sinónimos:
5-Methylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
155.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.460
densidad
1.118 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cnoc1C
InChI
1S/C7H9NO3/c1-3-10-7(9)6-4-8-11-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
KOMSQTMQKWSQDW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
200.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
93.4 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)