Merck
680931
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluoro-1-nitrobenzene
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3BrFNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
220.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
84-88 °C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
Clave InChI
VQCWSOYHHXXWSP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Building block for fused aromatic and heteroaromatic compounds
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
European Journal of Organic Chemistry, 2956-2956 (2006)