Merck
680893
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-5-methylphenol
97%
Sinónimos:
3-Hydroxy-5-methoxytoluene, 5-Methoxy-m-cresol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(OCH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
138.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
59-63 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(C)cc(O)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-3-7(9)5-8(4-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
Clave InChI
NOTCZLKDULMKBR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anup Aggarwal et al.
Cell, 170(2), 249-259 (2017-07-04)
Widespread resistance to first-line TB drugs is a major problem that will likely only be resolved through the development of new drugs with novel mechanisms of action. We have used structure-guided methods to develop a lead molecule that targets the