Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
247.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
75-79 °C
SMILES string
COc1ccc2n(ccc2c1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H17NO3/c1-14(2,3)18-13(16)15-8-7-10-9-11(17-4)5-6-12(10)15/h5-9H,1-4H3
InChI key
LPSLGTZFBDZNEK-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
- Asymmetric intramolecular Friedel-Crafts alkylation reaction
- Palladium-catalyzed carboaminoxylations with arylboronic acids and TEMPO catalyst
- Fluorescent pyrimidopyrimidoindole nucleosides via Suzuki-Miyaura coupling reaction
- Novel conformationally restricted β- and γ-amino acids
- 2-(Indolyl) borates, silanes, and silanols
- DNA minor groove alkylating agents as stable amine-based prodrugs designed for tumor-specific release
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?