Merck
679836
Sigma-Aldrich
4-Fluororesorcinol
97%
Sinónimos:
4-Fluoro-1,3-benzenediol, 4-Fluoro-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5FO2
Número de CAS:
Peso molecular:
128.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
96-100 °C
grupo funcional
fluoro
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Oc1ccc(F)c(O)c1
InChI
1S/C6H5FO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Clave InChI
XPOIJNIQXJYQOV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)