679259
Tetramethyl orthosilicate
deposition grade, ≥98%, ≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Tetramethoxysilane
About This Item
Productos recomendados
grado
deposition grade
densidad de vapor
5.25 (vs air)
presión de vapor
13 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
≥99.9% trace metals basis
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.368 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
densidad
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CO[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
Clave InChI
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.