Merck
678686
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-adamantanone
97%
Sinónimos:
1-Bromoadamantan-4-one, 5-Bromotricyclo[3.3.1.13,7]decanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
229.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
149-153 °C
cadena SMILES
Br[C@@]12C[C@H]3C[C@@H](C1)C(=O)[C@H](C3)C2
InChI
1S/C10H13BrO/c11-10-3-6-1-7(4-10)9(12)8(2-6)5-10/h6-8H,1-5H2/t6-,7-,8+,10-
Clave InChI
TXEWIOREYPSNRR-XYYXLIQBSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)