678317
Tri-N-butyllithium magnesate
0.7 M in diethyl ether/hexanes
Sinónimos:
Lithium tributylmagnesate in hexanes/ether
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.7 M in diethyl ether/hexanes
densidad
0.769 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Li+].CCCC[Mg-](CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.Li.Mg/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;/q;;;+1;-1
Clave InChI
MYNWCAJLXIFFBO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-13.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-25 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?