Merck
677809
Sigma-Aldrich
4-(Morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
4-(Morpholine)carboxamidophenylboronic acid, pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H24BNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
317.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
187-193 °C
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)N3CCOCC3
InChI
1S/C17H24BNO4/c1-16(2)17(3,4)23-18(22-16)14-7-5-13(6-8-14)15(20)19-9-11-21-12-10-19/h5-8H,9-12H2,1-4H3
Clave InChI
ZOPBEWUNCNLYSD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)