Merck
677043
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphosphlolane
Sinónimos:
R,R-Me-RajPhos
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21O2P
Número de CAS:
Peso molecular:
264.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D -38.0°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.572
densidad
1.1052 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[C@@H](P1C2=C(C=CC=C2)C3OCCO3)CC[C@H]1C
InChI
1S/C15H21O2P/c1-11-7-8-12(2)18(11)14-6-4-3-5-13(14)15-16-9-10-17-15/h3-6,11-12,15H,7-10H2,1-2H3/t11-,12-/m1/s1
Clave InChI
JAKXTLMNIHPLEU-VXGBXAGGSA-N
Aplicación
DuPhos and BPE Ligands: Highly Efficient Privileged Ligands
  • Catalytic ligand used in copper-catalyzed addition reactions
Kanata purity
Información legal
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
RajPhos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)