Merck
675199
Sigma-Aldrich
Methane sulfonic acid-d
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SO2OD
Número de CAS:
Peso molecular:
97.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
bp
167 °C/10 mmHg
densidad
1.496 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)/i/hD
Clave InChI
AFVFQIVMOAPDHO-DYCDLGHISA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
338.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
170 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)