Merck
675180
Sigma-Aldrich
Isoquinoline-5-carboxaldehyde
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
157.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
116-120 °C
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C10H7NO/c12-7-9-3-1-2-8-6-11-5-4-10(8)9/h1-7H
Clave InChI
ILRSABOCKMOFGW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Direct conversion of heteroaryl-carboxaldehydes to acetonitriles by treatment with cyanoethylphosphonate followed by samarium(II) iodide reduction.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Neil Dalphin et al.
eNeuro, 7(3) (2020-04-24)
Membrane voltage oscillations in layer 1 (L1) of primary sensory cortices might be important indicators of cortical gain control, attentional focusing, and signal integration. However, electric field recordings are hampered by the low seal resistance of electrodes close to the
Tetrahedron Letters, 44, 2903-2903 (2003)
Artículos
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.