Merck
674028
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
97%
Sinónimos:
4-Bromosalicylaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
201.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
50-54 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadena SMILES
Oc1cc(Br)ccc1C=O
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H
Clave InChI
HXTWKHXDFATMSP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zi-Qiang Sun et al.
Acta chimica Slovenica, 67(4), 1281-1289 (2021-02-04)
Two vanadium(V) complexes derived from the bromo and chloro-substituted hydrazones N'-(4-bromo-2-hydroxybenzylidene)- 2-chlorobenzohydrazide (H2L1) and N'-(3-bromo-5-chloro-2-hydroxybenzylidene)-3-methylbenzohydrazide (H2L2) with the formula [VOL1(OCH3)(CH3OH)] (1) and [VOL2(OCH3)(CH3OH)] (2) were newly synthesized and characterized by IR, UV-Vis and 1H NMR spectroscopy. The structures of H2L1
Lijun Geng et al.
Ultrasonics sonochemistry, 58, 104659-104659 (2019-08-28)
Herein, instant and precise control of fluorescent emission color and transmittance could be carried out by ultrasound-promoted gel-to-gel transition of naphthalimide derivatives containing CN unit. It is proved that ultrasound triggered an irreversible and efficient configuration transformation of N1 from