Merck
674001
Sigma-Aldrich
2,3-Difluoromandelic acid
97%
Sinónimos:
2′,3′-Difluoro-2-hydroxyphenylacetic acid, 2,3-Difluoro-α-hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6F2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
188.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
109-113 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
OC(C(O)=O)c1cccc(F)c1F
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-5-3-1-2-4(6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7,11H,(H,12,13)
Clave InChI
LBJOAPZLJUKPRG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)