Merck
673153
Sigma-Aldrich
4′-Chloro-3′-methylacetophenone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
168.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.555
bp
104-105 °C/0.4 mmHg
densidad
1.150 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(Cl)c(C)c1
InChI
1S/C9H9ClO/c1-6-5-8(7(2)11)3-4-9(6)10/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
XOIGZLJCLDWTQH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)