Merck
673064
Sigma-Aldrich
(2-Methylallyl)palladium(II) chloride dimer
Sinónimos:
Chloro(2-methylallyl)palladium(II) dimer, Dichlorobis(2-methylallyl)dipalladium, NSC 270885
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2=C(CH3)CH2PdCl]2
Número de CAS:
Peso molecular:
393.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
168.2-174.0 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[Pd].Cl[Pd].[CH2][C]([CH2])C.[CH2][C]([CH2])C
InChI
1S/2C4H7.2ClH.2Pd/c2*1-4(2)3;;;;/h2*1-2H2,3H3;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
Clave InChI
XVIHZVZZPKOMRE-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Catalyst for:
  • Asymmetric allylic alkylation reactions
  • Suzuki-Miyaura reactions
  • Reductive cleavage reactions
  • Reaction of alkenyloxiranes with carbon monoxide
Nota de análisis
Precursor to a Pd(I) catalyst used in cross-coupling of organosilanols.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Scott E Denmark et al.
Organic letters, 8(4), 793-795 (2006-02-14)
[reaction: see text] Sodium silanolates derived from a number of heterocyclic silanols undergo cross-coupling with a variety of aromatic iodides and bromides under mild conditions. In situ deprotonation of the silanols with an equivalent amount of sodium hydride in toluene
Artículos
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.