Merck
673021
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-d7
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
DO2CCD2CD(ND2)CO2D
Número de CAS:
Peso molecular:
140.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (dec.)
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[C@]([2H])(N([2H])[2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D/hD4
Clave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-IAAZBAKNSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)