Merck
672939
Sigma-Aldrich
S-tert-Butyl chlorothioformate
96%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CSCOCl
Número de CAS:
Peso molecular:
152.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.4727
bp
32 °C/5 mmHg
densidad
0.967 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
thioether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)SC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3
Clave InChI
IFVLGABUISIOQQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
93.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)