Merck
672831
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
97%
Sinónimos:
4-Ethynyl-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H4F4O
Número de CAS:
Peso molecular:
204.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.443
densidad
1.279 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Fc1cc(ccc1OC(F)(F)F)C#C
InChI
1S/C9H4F4O/c1-2-6-3-4-8(7(10)5-6)14-9(11,12)13/h1,3-5H
Clave InChI
MTPNHEDDMZRILD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)