Merck
672122
Sigma-Aldrich
2-(Dicyclohexylphosphino)-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-1H-imidazole
95%
Sinónimos:
2-(Dicyclohexylphosphino)-1-mesityl-1H-imidazole, cataCXium® PICy
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H35N2P
Número de CAS:
Peso molecular:
382.52
Beilstein:
9956113
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(c(C)c1)-n2ccnc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C24H35N2P/c1-18-16-19(2)23(20(3)17-18)26-15-14-25-24(26)27(21-10-6-4-7-11-21)22-12-8-5-9-13-22/h14-17,21-22H,4-13H2,1-3H3
Clave InChI
ZRVANNJGPCSNAH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
sold in collaboration with Solvias AG
Aplicación
Catalyst for coupling reactions of aryl chlorides
Información legal
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)