Merck
671738
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylimidazolium methanesulfonate
for catalysis, ≥99.0% (HPLC/T)
Sinónimos:
MMIM CH3SO3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
192.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for catalysis
Análisis
≥99.0% (HPLC/T)
impurezas
≤10 mg/kg halogenes
≤200 ppm water
cadena SMILES
CS([O-])(=O)=O.Cn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C5H9N2.CH4O3S/c1-6-3-4-7(2)5-6;1-5(2,3)4/h3-5H,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
CUCZSYMTPDSMEL-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Chiheng Chu et al.
Environmental science & technology, 49(9), 5511-5519 (2015-04-02)
Photochemical transformations greatly affect the stability and fate of amino acids (AAs) in sunlit aquatic ecosystems. Whereas the direct phototransformation of dissolved AAs is well investigated, their indirect photolysis in the presence of chromophoric dissolved organic matter (CDOM) is poorly