Merck
671711
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
(R)-N-Glycidylphthalimide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
203.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -7 to -13°, c = 2.2 in chloroform
mp
100-102 °C
grupo funcional
ether
imide
cadena SMILES
O=C1N(C[C@@H]2CO2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2/t7-/m1/s1
Clave InChI
DUILGEYLVHGSEE-SSDOTTSWSA-N
Aplicación
(R)-(-)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide may be used in the preparation of the following potential chiral solvating agents:[1]
  • 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1R)-2-hydroxy-1-phenyl-ethyl]amino]propyl] isoindoline-1,3-dione
  • 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1R,2S)-2-hydroxyindan-1-yl]amino]propyl]isoindoline-1,3-dione
  • 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1R)-1-(hydroxymethyl)-propyl]amino]propyl] isoindoline-1,3-dione
  • 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1S)-1-phenylethyl]-amino]propyl]isoindoline-1,3-dione
It may also be used in the synthesis of 2-((5R)-2-oxo-5-oxazolidinyl) methyl)-1H-isoindole-1,3 (2H)-dione.[2]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Amino alcohol based chiral solvating agents: synthesis and applications in the NMR enantiodiscrimination of carboxylic acids.
Bozkurt S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 22(5), 541-549 (2011)
A facile synthesis of 2-((5R)-2-oxo-5-oxazolidinyl) methyl)-1H-isoindole-1, 3 (2H)-dione.
Madhusudhan G, et al.
Indian J. Chem. B, 45, 1264-1268 (2006)