Merck
671517
Sigma-Aldrich
17-Oxo-6,9,12-trioxa-2,16-diazaeicosanedioic acid 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl)ester
95% (HPLC)
Sinónimos:
17-Oxo-6,9,12-trioxa-2,16-diazaeicosanedioic acid 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl)ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H38N2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
542.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Para consultas sobre este producto 671517, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
95% (HPLC)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
Fmoc
amine
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCC(O)=O)NCCCOCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C29H38N2O8/c32-27(11-12-28(33)34)30-13-5-15-36-17-19-38-20-18-37-16-6-14-31-29(35)39-21-26-24-9-3-1-7-22(24)23-8-2-4-10-25(23)26/h1-4,7-10,26H,5-6,11-21H2,(H,30,32)(H,31,35)(H,33,34)
Clave InChI
VWGYNWSOHMVYGG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.