Merck
671150
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]polyethylene glycol 3000
Sinónimos:
Polyethylene glycol 2-aminoethyl ether 2-boc-aminoethyl ether
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)