Merck
670766
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine
97%
Sinónimos:
(1S)-trans-N-Boc-1,2-diaminocyclohexane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H22N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.30
Beilstein:
7745537
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96.5%
97%
Formulario
solid
pureza óptica
ee: ≥99.0%
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@@H]1N
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9-/m0/s1
Clave InChI
AKVIZYGPJIWKOS-IUCAKERBSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)