Merck
669695
Sigma-Aldrich
Ethyl fumaryl chloride
≥97.0%
Sinónimos:
(E)-3-(Chloroformyl)-acrylic acid ethyl ester
Seleccione un Tamaño
1 G
73,50 €
5 G
497,00 €
73,50 €
Precio de catálogo105,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
73,50 €
5 G
497,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
162.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
73,50 €
Precio de catálogo105,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.463
grupo funcional
acyl chloride
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C6H7ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
Clave InChI
YYLWXDIGYFPUSK-ONEGZZNKSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)