669261
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.559
densidad
1.336 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCC(O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O/c1-2-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11-12H,2H2,1H3
Clave InChI
QWCMSASONHVIHV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C