669164
(N-Boc-2-pyrrolyl)dimethylsilanol
97%
Sinónimos:
N-Boc-2-(hydroxydimethylsilyl)pyrrole
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
48-57 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1[Si](C)(C)O
InChI
1S/C11H19NO3Si/c1-11(2,3)15-10(13)12-8-6-7-9(12)16(4,5)14/h6-8,14H,1-5H3
Clave InChI
RLDVDBYGGISJNL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- To prepare cross-coupling products by reacting with various aryl iodides.
- In the synthesis of alkoxyhydrosiloxanes by reacting with alkoxyhydrosilanes.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artículos
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.