Merck
669156
Sigma-Aldrich
Chlorodicarbonyl(1,2,3,4,5-pentaphenylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Sinónimos:
Dicarbonylchloro[(1,2,3,4,5,-η)-1,2,3,4,5-pentaphenylcyclo-2,4-pentadien1-yl)]ruthenium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H25ClO2Ru
Número de CAS:
Peso molecular:
638.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
152-167 °C
cadena SMILES
Cl[Ru].[C-]#[O+].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)[C]2[C]([C]([C]([C]2c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C35H25.2CO.ClH.Ru/c1-6-16-26(17-7-1)31-32(27-18-8-2-9-19-27)34(29-22-12-4-13-23-29)35(30-24-14-5-15-25-30)33(31)28-20-10-3-11-21-28;2*1-2;;/h1-25H;;;1H;/q;;;;+1/p-1
Clave InChI
NGSBLRJKXUHTOC-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for:
  • Synthesis of cyclopentadienyl ruthenium dicarbonyl catalyst
  • Ligand exchange
  • Formation of cyclopentadienyl ruthenium alkoxycarbonylcomplexes with coordinated C:C bonds
Catalyst for:
  • (S)-Selective dynamic kinetic resolution of secondary alcohols
  • Stereoselective synthesis of neonicorinoide pesticide derivatives
  • Divergent asymmetric synthesis of 3,5-disubstituted piperidines
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)