Merck
668591
Sigma-Aldrich
QuadraPure® BZA
400-1100 μm, extent of labeling: 20 mg/g loading, macroporous
Sinónimos:
QuadraPure® Benzylamine
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
QuadraPure®
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Extensión del etiquetado
20 mg/g loading
tamaño de partícula
400-1100 μm
grupo funcional
amine
Aplicación
Metal Scavenger: Rh, Pd, Cu, Co, Ni
Información legal
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)