Merck
668451
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]ethane
kanata purity
Sinónimos:
(S,S)-Et-BPE
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H36P2
Número de CAS:
Peso molecular:
314.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
índice de refracción
n20/D 1.5243
bp
104-106 °C/0.05 mmHg
cadena SMILES
CC[C@@H]1P(CCP2[C@@H](CC)CC[C@@H]2CC)[C@@H](CC)CC1
InChI
1S/C18H36P2/c1-5-15-9-10-16(6-2)19(15)13-14-20-17(7-3)11-12-18(20)8-4/h15-18H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,17-,18-/m0/s1
Clave InChI
QOLRLVPABLMMKI-XSLAGTTESA-N
Información legal
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Pyr. Liq. 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.