Merck
668044
Sigma-Aldrich
9-Undecinsäure
90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18O2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
90%
Formulario
solid
mp
56-60 °C
cadena SMILES
CC#CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h4-10H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
ZOYDMFOVPQMSPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)