Merck
667692
Sigma-Aldrich
N-(4-Iodo-3-nitrophenyl)acetamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7IN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
306.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
136-140 °C
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccc(I)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7IN2O3/c1-5(12)10-6-2-3-7(9)8(4-6)11(13)14/h2-4H,1H3,(H,10,12)
Clave InChI
ZKVJZYIQPHDYMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)