Merck
667595
Sigma-Aldrich
N-Boc-α-(phenylsulfonyl)benzylamine
96%
Sinónimos:
(Benzenesulfonylphenylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21NO4S
Peso molecular:
347.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
169 °C (dec.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC(c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(2,3)23-17(20)19-16(14-10-6-4-7-11-14)24(21,22)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16H,1-3H3,(H,19,20)
Clave InChI
OUHZVJQYJUWAIE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)