Merck
66733
Sigma-Aldrich
4,6-Di-tert-butylresorcinol
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
1,3-Di-tert-butyl-4,6-dihydroxybenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H22O2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.32
Beilstein:
2049541
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
solid
mp
120-125 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)c1cc(c(O)cc1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-7-10(14(4,5)6)12(16)8-11(9)15/h7-8,15-16H,1-6H3
Clave InChI
KJFMXIXXYWHFAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)