Merck
667110
Sigma-Aldrich
Dimethylphenylsilanol
95%
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)Si(OH)(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.514
densidad
0.975 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H12OSi/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
Clave InChI
FDTBETCIPGWBHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Dimethylphenylsilanol is an organosilanol that can be used:
  • As a coupling partner in the Pd(II) catalyzed Hiyama reaction for C5 C-H bond functionalization of 2,3-dihydropyridin-4(1H)-ones.[1]
  • To introduce dimethylphenylsilyl end group on highly branched poly(dimethylsiloxane) polymers.[2]
  • As a substrate in the Ru(0) catalyzed germasiloxanes synthesis by reacting with vinylgermanes.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
91.7 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Direct Hiyama cross-coupling of enaminones with triethoxy (aryl) silanes and dimethylphenylsilanol
Bi L and Georg GI
Organic Letters, 13(20), 5413-5415 (2011)
A new catalytic approach to germasiloxanes
Hreczycho G, et al.
Tetrahedron Letters, 52(1), 74-76 (2011)
Preparation and properties of novel hyperbranched poly(dimethylsiloxane)s
Kim K-M, et al.
Polymer Journal, 34(4), 275-279 (2002)
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)
Artículos
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.