Merck
666971
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1-hexyn-3-ol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
112.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.436
densidad
0.860 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)CC(O)C#C
InChI
1S/C7H12O/c1-4-7(8)5-6(2)3/h1,6-8H,5H2,2-3H3
Clave InChI
NTNUBJHPRAMQPC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)