Merck
666947
Sigma-Aldrich
4-[4′-(3-Pentyloxy)-phenyl]-phenylboronsäure
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2)2CHO(C6H5)(C6H5)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
284.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
mp
110-121 °C
cadena SMILES
OB(C1=CC=C(C2=CC=C(OC(CC)CC)C=C2)C=C1)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-3-16(4-2)21-17-11-7-14(8-12-17)13-5-9-15(10-6-13)18(19)20/h5-12,16,19-20H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
BXIFXXIJBZDWRA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)