666416
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
6-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde, 6-Bromo-3-formylindole
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
202-206 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadena SMILES
[H]C(=O)c1c[nH]c2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-1-2-8-6(5-12)4-11-9(8)3-7/h1-5,11H
Clave InChI
WCCLQCBKBPTODV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile