Merck
666394
Sigma-Aldrich
Methyl-12C-amine-15N hydrochloride
99.9 atom % 12C, 99 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
13CH315NH2 ·HCl
Peso molecular:
69.50
Código UNSPSC:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99.9 atom % 12C
99 atom % 15N
Formulario
solid
mp
232-234 °C
cadena SMILES
[13CH3][15NH2].Cl
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)