Merck
666122
Sigma-Aldrich
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-benzenedipropionic acid
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
128,00 €
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
128,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22O4
Número de CAS:
Peso molecular:
278.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
132-136 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CC(C)(Cc1cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C16H22O4/c1-15(2,13(17)18)9-11-6-5-7-12(8-11)10-16(3,4)14(19)20/h5-8H,9-10H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20)
Clave InChI
BZWQVGTVYGEXTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ying-Chu Chen et al.
Genes & cancer, 7(5-6), 148-153 (2016-08-24)
Protein kinases are attractive drug targets for numerous human diseases including cancers, diabetes and neurodegeneration. A number of kinase inhibitors that covalently target a cysteine residue in their target kinases have recently entered use in the cancer clinic. Despite the