Merck
665649
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3F6N
Número de CAS:
Peso molecular:
215.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
82 °C/18 mmHg
mp
55-59 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-2-1-3-5(14-4)7(11,12)13/h1-3H
Clave InChI
YPDVFTXBESQIPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
153.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
67.2 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)