Merck
665533
Sigma-Aldrich
trans-2-(3-Chlorophenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-(E-2-(3-Chlorophenyl)vinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18BClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
264.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.536
bp
138-140 °C/0.9-1.0 mmHg
densidad
1.049 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C14H18BClO2/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)9-8-11-6-5-7-12(16)10-11/h5-10H,1-4H3/b9-8+
Clave InChI
NZBKTAJNGYXYSQ-CMDGGOBGSA-N
Aplicación
trans-2-(3-Chlorophenyl)vinylboronic acid pinacol ester can be used as a reactant:
  • To prepare aryl derivatives by C−C bond formation via palladium-catalyzed Suzuki−Miyaura reaction.
  • In the diastereoselective synthesis of alkenes via K3PO4-promoted transition metal-free nucleophilic substitution of unactivated alkyl triflates.
  • To synthesize (3-chlorophenyl)cyclopropyl boronic acid pinacol ester by reacting with diazomethane.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Automated library synthesis of cyclopropyl boronic esters employing diazomethane in a tube-in-tube flow reactor
Koolman HF, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 14(27), 6591-6595 (2016)
Mild Base Promoted Nucleophilic Substitution of Unactivated sp3-Carbon Electrophiles with Alkenylboronic Acids
Liu Shiwen, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 360(19), 3667-3671 (2018)
Mild Base Promoted Nucleophilic Substitution of Unactivated sp3-Carbon Electrophiles with Alkenylboronic Acids
Liu Shiwen, et al.
advanced synthesis and catalysis, 360(19), 3667-3671 (2018)