Merck
665010
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis[(S-1,1′-binaphthyl-2,2′-dimethyl)phosphino]diethylamine
97%
Sinónimos:
Bis(S-2-(4,5-dihydro-3H-binaphtho[1,2-c;2′,1′-e]-phosphepino)ethyl)amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H41NP2
Peso molecular:
693.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
230-236 °C
grupo funcional
amine
phosphine
cadena SMILES
C(CP1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45)NCCP6Cc7ccc8ccccc8c7-c9c(C6)ccc%10ccccc9%10
InChI
1S/C48H41NP2/c1-5-13-41-33(9-1)17-21-37-29-50(30-38-22-18-34-10-2-6-14-42(34)46(38)45(37)41)27-25-49-26-28-51-31-39-23-19-35-11-3-7-15-43(35)47(39)48-40(32-51)24-20-36-12-4-8-16-44(36)48/h1-24,49H,25-32H2
Clave InChI
VMLOJVKKOABMEO-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)