Merck
664952
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4F3NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
219.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
41-45 °C
grupo funcional
aldehyde
fluoro
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F3NO3/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-13)7(3-6)12(14)15/h1-4H
Clave InChI
CTSYMGKKRHIYIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)